Läs mer
Chromium(III) Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10457250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10457250 100 g 100g
10172040 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10457250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/5480/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 10060-12-5
Molekylformel Cl3CrH12O6
Molekylvikt (g/mol) 266.44
MDL-nummer MFCD00149660
InChI-nyckel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn chromium(3+) hexahydrate trichloride
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifikationer
Smältpunkt 83°C
Färg Green
pH 2 to 3
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 266.44g/mol
Förpackning Glass Jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.