Läs mer
Krom(III)kloridhexahydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11480582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480582 500 g 500g
11470582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480582 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219403390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    1133.38 SEK / 500g
    Save 56.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
CAS: 10060-12-5 | Cl3CrH12O6 | 266.44 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 10060-12-5
Molekylformel Cl3CrH12O6
Molekylvikt (g/mol) 266.44
MDL-nummer MFCD00149660
InChI-nyckel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
IUPAC-namn krom(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) Chloride Hexahydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Formel vikt 266.4
Procent renhet 99.5%