Läs mer
Krom(III) kloridhexahydrat, TRC
Produktkod. 30364690
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30364690 250 g
1 options
Produktkod. 30364690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC432620250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) Chloride Hexahydrate
CAS 10060-12-5
Molekylformel Cl3CrH12O6
Kvantitet 250 g
Synonym Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride
InChI formel InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
IUPAC-namn krom(3+); triklorid; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 266.45
Formel vikt 264.9105