Läs mer
Krom(III) kloridhexahydrat, TRC
Produktkod. 30362090
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362090 50 g
30359751 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30362090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43262050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) Chloride Hexahydrate
CAS 10060-12-5
Molekylformel Cl3CrH12O6
Kvantitet 50 g
Synonym Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride
InChI formel InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
IUPAC-namn krom(3+); triklorid; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 266.45
Formel vikt 264.9105