Läs mer
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3), 98%
Produktkod. 10702984 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10702984
Brand: Thermo Scientific Acros 389850100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10170-68-0 | C12H24Cl3CrO3 | 374.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10170-68-0
Molekylformel C12H24Cl3CrO3
Molekylvikt (g/mol) 374.67
MDL-nummer MFCD00013222
InChI-nyckel CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran
PubChem CID 11100829
IUPAC-namn oxolan; triklorokrom
LEDER C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Smältpunkt 143.0°C
Färg Lila
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98%
Formel vikt 374.67
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P381-Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.