Läs mer
Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3), 98%
Product Code. 10750945 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10750945 1 g Glasflaska 1g
10702984 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10750945 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 389850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10170-68-0 | C12H24Cl3CrO3 | 374.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10170-68-0
Molekylformel C12H24Cl3CrO3
Molekylvikt (g/mol) 374.67
MDL-nummer MFCD00013222
InChI-nyckel CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, chromium iii chloride tetrahydrofuran adduct, crcl3 thf 3, crcl3 3thf, chromium iii chloride tetrahydrofuran complex, chromium chloride; tris tetrahydrofuran, chromium iii chloride complex 1:3 tetrahydrofuran
PubChem CID 11100829
IUPAC-namn oxolan; triklorokrom
LEDER C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Cr](Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Smältpunkt 143.0°C
Färg Lila
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 98%
Formel vikt 374.67
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P381-Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.