Läs mer
Chromium(III) fluoride hydrate, Thermo Scientific™
Produktkod. 11351709
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11351709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012339.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123333-98-2
Molekylformel CrF3
Molekylvikt (g/mol) 108.99
MDL-nummer MFCD00016045
InChI-nyckel FTBATIJJKIIOTP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn chromium(3+) trifluoride
LEDER [F-].[F-].[F-].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) fluoride hydrate
Smältpunkt >1000°C
Färg Green
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1756
Merck Index 14,2223
Formel vikt 108.99 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic