Läs mer
Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Produktkod. 11398887
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11398887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038581.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14592-80-4
Molekylformel C15H3CrF18O6
Molekylvikt (g/mol) 673.15
MDL-nummer MFCD00044995
InChI-nyckel GGQIHZBUYJMHAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Chromium(III) hexafluoroacetylacetonate
PubChem CID 91996126
IUPAC-namn chromium(3+);(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
LEDER [Cr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Smältpunkt 83°C to 88°C
Färg Green
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 673.14