Läs mer
Chromium(III) Nitrate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10704371 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500g, Glass Jar
Produktkod.
10704371 500g, Glass Jar
1 options
Produktkod. 10704371 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/5560/53
Antal Pris
1 1659.97 SEK / 500g
4 1658.65 SEK / 500g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 60°C
CAS 7789-02-8
Färg Black
pH 2.0 to 3.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CrN3O9
MDL-nummer 149659
InChI-nyckel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 238.01
Formel vikt 400.14g/mol
Förpackning Glass Jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.