Läs mer
Krom(III)nitratnonahydrat, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307297
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307297 25 g 25g
11397287 250 g 250g
11317297 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011565.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning som katalysator, korrosionsinhibitor, vid textiltryck
Kromnitrat används vid tillverkning av alkalimetallfria katalysatorer och vid konservering. Det används vid framställning av kromkatalysatorer, vid textiltrycksoperationer och som korrosionsinhibitor. Krom(III)nitrat som kromkälla tillsätts till kosttillskott för näringsändamål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-02-8
Molekylformel CrN3O9
Molekylvikt (g/mol) 238.01
MDL-nummer MFCD00149659
InChI-nyckel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-namn krom(3+);trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) nitrate nonahydrate
Smältpunkt 60°C
Namnnotering nonahydrate
Färg Lila
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98.5%
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 400.14 (238.01 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Purple crystalline
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.