Läs mer
Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate, 99%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15642430 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15642430 100 g Poly Bottle 100g
15662430 500 g Poly Bottle 500g
15652430 2 kg Poly Bottle 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15642430 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 239259100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-02-8
Molekylformel CrN3O9
Molekylvikt (g/mol) 238.01
MDL-nummer MFCD00149659
InChI-nyckel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-namn chromium(3+);trinitrate;nonahydrate
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate
Smältpunkt 60°C
Färg Black to Blue
Kvantitet 100 g
Linjär formel Cr(NO3)3 · 9H2O
UN-nummer UN2720
Formel vikt 400.15g/mol
Procent renhet 99%
Förpackning Poly Bottle
Utseende Crystals or Chunk(s)
Densitet 1.89g/cm3