Learn More
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 60°C |
| Color | Black to Blue |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Cr(NO3)3 · 9H2O |
| UN Number | UN2720 |
| Formula Weight | 400.15g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Packaging | Poly Bottle |
| Appearance | Crystals or Chunk(s) |
| Density | 1.89g/cm3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?