Läs mer
Chromium(III) nitrate nonahydrate, 99%
Produktkod. 10399123 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glass bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5g
5kg
Produktkod. 10399123
Brand: Thermo Scientific Acros 219200051
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9·9H2O | 400.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-02-8
MDL-nummer MFCD00149659
InChI-nyckel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-namn krom(3+);trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) nitrate nonahydrate
Smältpunkt 60.0°C
Namnnotering 99%
Färg Svart till lila
pH 2 to 3 (5% aq. soln.)
Fysisk form Crystalline Chunks
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 98.5% min. (Iodometry)
Molekylformel CrN3O9·9H2O
Linjär formel Cr(NO3)3·9H2O
Merck Index 14,2226
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molekylvikt (g/mol) 400.14
Formel vikt 400.14
Procent renhet 99%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.