Läs mer
Chromium(III) Nitrat Nonahydrate, puriss. pa,≥ 98,0 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15623390
Change view
Kvantitet:
500 g
25 kg
Förpackning:
Trumma med inliner
Förpackningsstorlek:
25kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15623390 500 g Trumma med inliner 500g
15613390 25 kg Trumma med inliner 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15623390 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31313500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Puriss. pa,≥ 98,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-02-8
Molekylformel CrN3O9
Molekylvikt (g/mol) 238.01
MDL-nummer MFCD00149659
InChI-nyckel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-namn krom(3+);trinitrat;nonahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(Iii) Nitrate Nonahydrate
Smältpunkt 60°C
Kvantitet 500 g
Linjär formel Cr(NO3)3 · 9H2O
UN-nummer UN2720
Formel vikt 400.15g/mol
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Trumma med inliner
Densitet 1.89gcm3