Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 4000°C |
| Kemiskt namn eller material | Chromium(III) oxide |
| Smältpunkt | 2435°C |
| Färg | Green |
| Kvantitet | 2 kg |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | dichromium(3+) trioxidandiide |
| Formel vikt | 151.99g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |