Läs mer
Krom(III)oxid, 99%, amorft pulver, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4509676 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10591251
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-38-9
Molekylformel Cr2O3
Molekylvikt (g/mol) 151.99
MDL-nummer MFCD00010949
InChI-nyckel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC-namn dikrom(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifikationer
Kokpunkt 4000°C
Kemiskt namn eller material Chromium(III) oxide
Smältpunkt 2435°C
Färg Klart
pH 5 till 7
Fysisk form Amorft pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.5% min
Linjär formel Cr2O3
Fieser 03,38; 13,338
Merck Index 15,2238
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids and alkalies,practically insoluble in alcohol and acetone
Formel vikt 151.99
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Densitet 5.21, 5.2100g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.