Läs mer
Krom(III)oxid, 99 %
Produktkod. 11371629
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371629 100 g 100g
11381629 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012285.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151,99 g/mol
Krom(III)oxid är känd som grön förening som används för polering och polering. Det kan användas som slipmedel. Förutom att det används som en prekursor till det magnetiska pigmentet, nämligen kromdioxid, används det i bläck, glas och pigment (viridian). De används som pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel. Det är en katalysator i Phillips-processen för tillverkning av högdensitetspolyeten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1308-38-9
Molekylformel Cr2O3
Molekylvikt (g/mol) 151.99
MDL-nummer MFCD00010949
InChI-nyckel UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
IUPAC-namn dikrom(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Specifikationer
Kokpunkt 3000 °C
Kemiskt namn eller material Chromium(III) oxide
Smältpunkt 2435 °C
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 2.551
Utseende Blekt till mörkgrönt pulver
Analysprocentintervall 99%
Densitet 5,2 g/cm3vid 20 °C
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, alkohol, aceton och syror.
Formel vikt 151.99
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.