Läs mer
Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Produktkod. 11372648
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372648 10 g 10g
11382648 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 024110.09
Request Bulk or Custom Format
For Use As a Catalyst, Pigment | CAS: 10101-59-4 | CrH8O8P | 219.026 g/mol
Det används som tillsats i läkemedel, rostskyddande pigment, katalysatorer och polymertillverkning, används också för att katalysera katjonbyte i sorptionsreaktioner, som en laminerad struktur för att dämpa vibrationer och buller i en motor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10101-59-4
Molekylformel CrH8O8P
Molekylvikt (g/mol) 219.026
MDL-nummer MFCD00016049
InChI-nyckel BVZHAJJRIRDSTG-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii phosphate tetrahydrate, cr.po4.4h2o, chromium 3+ ion tetrahydrate phosphate, chromium 3+ phosphate-water 1/1/4, chromium 3+ tetrahydrate phosphate
PubChem CID 53471880
IUPAC-namn krom(3+);fosfat;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) phosphate tetrahydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vikt 219.04 (146.97 Anhydrous)
Utseende Dark powder
Densitet 2.26 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.