Läs mer
Chromium(III) Potassium Sulfate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 12307143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500g, Plastic powder jar
Produktkod.
12307143 500g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 12307143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/5720/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 89°C
CAS 7788-99-0
Färg Purple
pH 3
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CrKO8S2·12H2O
MDL-nummer 149917
Formel vikt 499.39g/mol
Förpackning Plastic powder jar