Läs mer
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium(Iii) Potassium Sulfate Dodecahydrate |
| Smältpunkt | 89°C |
| Färg | Violet |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | CrK(SO4)2 · 12H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 499.4g/mol |
| Procent renhet | 98.0 to 102.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |