Läs mer
Krom(III) kaliumsulfatdodekahydrat, 98 %
Beskrivning
Krom(III)-kaliumsulfat används för garvning av läder och som fotografisk filmhärdare. Det används vid tillverkning av krominnehållande katalysator. Det används i mordantin i tryckeri- och färgningsindustrin och det kan också användas som analytiskt reagens. Dessutom används det också som livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Krom(III)-kaliumsulfat används för garvning av läder och som fotografisk filmhärdare. Det används vid tillverkning av krominnehållande katalysator. Det används i mordantin i tryckeri- och färgningsindustrin och det kan också användas som analytiskt reagens. Dessutom används det också som livsmedelstillsats.
Löslighet
Lösligt i vatten. 24 g/100 ml (15 °C)
Noter
Inkompatibel med magnesium, aluminium. Förvaras åtskilt från värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate |
| Smältpunkt | 89°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | CrK(SO4)2·12H2O |
| Merck Index | 14,2229 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. 24g/100 mL (15°C) |
| Formel vikt | 499.39 (283.21 Anhydrous) |
| Procent renhet | 98% |
| Odör | Odorless |
| Densitet | 1.83 |
Säkerhet och hantering
- Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.