Läs mer
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, ≥99.0% (RT), ACS Reagent; Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15615930 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615930 500 g Poly bottle 500g
1 options
Produktkod. 15615930 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 60151500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 89°C
CAS 7788-99-0
Färg Violet
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 500 g
Molekylformel CrH24KO20S2
Linjär formel CrK(SO4)2 · 12H2O
MDL-nummer MFCD00149917
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
InChI-nyckel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
IUPAC-namn potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate
Molekylvikt (g/mol) 499.386
PubChem CID 24596
Formel vikt 499.4g/mol
Procent renhet ≥99.0% (RT)
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle