Läs mer
Krom(III) kaliumsulfatdodekahydrat, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11375178
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375178 100 g 100g
11355178 25 g 25g
11365178 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11375178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044083.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499,386 g/mol
Den används för garvning av läder och som fotografisk filmhärdare. Det används också i textilfärg, fotografi, keramik och beredning av kromstandardlösningar, som katalysator, betningsmedel, keramik, garvning och framkallare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7788-99-0
Molekylformel CrH24KO20S2
Molekylvikt (g/mol) 499.386
MDL-nummer MFCD00149917
InChI-nyckel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-namn kalium;krom(3+);disulfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 89°C
Färg Violett
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water 24g/100 mL (15°C).
Formel vikt 499.39 (283.21 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Violet crystals
Densitet 1.83
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.