Läs mer
Krom(III)kaliumsulfatdodekahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324247
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11324247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036715.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7788-99-0 | CrH24KO20S2 | 499.386 g/mol
Krom(III)-kaliumsulfatdodekahydrat används för garvning av läder, färgning av betningsmedel och fotografiskt fixeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7788-99-0
Molekylformel CrH24KO20S2
Molekylvikt (g/mol) 499.386
MDL-nummer MFCD00149917
InChI-nyckel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-namn kalium;krom(3+);disulfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
Smältpunkt 89°C
Färg Lila
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Linjär formel CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,2229
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 499.39 (283.21 Anhydrous)
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 1.83 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.