Läs mer
Chromium(III) sulfate hydrate, Reagent Grade
Produktkod. 11397618
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397618 500 g 500g
11307628 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033303.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15244-38-9 | Cr2O12S3 | 392.16 g/mol
Krom(III)sulfathydrat används i stor utsträckning vid tillverkning av kromgarvat läder, färger, bläck och keramik. Det används också vid framställning av krommetall, färgämne, i tryckeri- och färgningsindustrin. Det är involverat i framställningen av kromkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15244-38-9
Molekylformel Cr2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 392.16
MDL-nummer MFCD00016039
InChI-nyckel GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn dikrom(3+)trisulfat
LEDER [Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) sulfate hydrate
Färg Lila
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids.
Formel vikt 392.17 (Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.