Läs mer
Krom(III)tellurid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399347 25 g 25g
11309357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040206.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12053-39-3 | Cr2Te3 | 486.79 g/mol
Kromtellurid används i ett antal industriella tillämpningar inklusive infraröd detektering och bildbehandling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12053-39-3
Molekylformel Cr2Te3
Molekylvikt (g/mol) 486.79
MDL-nummer MFCD00016040
InChI-nyckel PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh
PubChem CID 6381587
IUPAC-namn tellanylidenekrom; tellur
LEDER [Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(III) telluride
Smältpunkt ∼1300°C
Färg Grå till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 486.79
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 7.0 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.