Läs mer
Kromisotopstandard: Cr @ 10 μg/ml i 2 % HNO3 (anrikat i Cr-50), VHG™
Produktkod. 17964356
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
17964356 50 ml
1 options
Produktkod. 17964356 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS50CR50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Kromisotopstandard: Cr @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (anrikat i Cr-50)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium 50
CAS 14304-94-0
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Chromium 50
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 50Cr
Synonym 50Cr
LEDER [50Cr]
IUPAC-namn krom 50
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 49.95
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 49,946 g/mol