Läs mer
Kromnitratnonahydrat, 99,99 %, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10724872 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10724872 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10724872 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 SEK
    612.65 SEK / 5g
    Save 142.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9·9H2O | 400,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Chromium nitrate nonahydrate
Smältpunkt 60,0 °C
CAS 7789-02-8
Färg Svart till violett
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 12,7 till 13,2 % (Cr) (iodometri)
Molekylformel CrN3O9·9H2O
Linjär formel Cr(NO3)3·9H2O
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
InChI-nyckel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
IUPAC-namn krom(3+);trinitrat;nonahydrat
Molekylvikt (g/mol) 400.14
PubChem CID 9887206
Formel vikt 400.14
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chromium(III) nitrate nonahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.