Läs mer
Chromium nitride
Produktkod. 11396518
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396518 100 g 100g
11386518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012149.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12053-27-9 | CrN | 66.00 g/mol
Kromnitrid används för rostfritt stål, korrosionsbeständigt stål, legerat stål och sådant specialstål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12053-27-9
Molekylformel CrN
Molekylvikt (g/mol) 66.00
MDL-nummer MFCD00016048
InChI-nyckel YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium nitride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.