Läs mer
Chromium Picolinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium(III) picolinate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3 |
| Formel vikt | 418.0131 |