Läs mer
Krombitar, 2–8 mm (0,08–0,31 tum), 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11357078
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357078 50 g 50g
11377078 250 g 250g
11367078 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014760.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-47-3
Molekylformel Cr
Molekylvikt (g/mol) 52.00
MDL-nummer MFCD00010944
InChI-nyckel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-namn krom
LEDER [Cr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium
Färg Grå
Utseende Gray pieces
Densitet 7.19g/cm3
Kvantitet 50 g
Odör Odorless
Ångtryck 0 hPa
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Form Pieces
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.