Läs mer
Bochem™ Krompläterad byrettklämma
Typ:
Buret Clamp
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Material | Krompläterad |
| Inkluderar | Axel |
| Typ | Buret Clamp |
| Diameter (metrisk) Stång | 10 mm |