Läs mer
Kromkaliumsulfatdodekahydrat,> 98 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11440582 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440582 500 g 500g
11420582 25 g 25g
11430582 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440582 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219403190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1273.59 SEK / 500g
    Save 66.41 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 7788-99-0
Molekylformel CrH24KO20S2
Molekylvikt (g/mol) 499.386
InChI-nyckel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-namn kalium;krom(3+);disulfat;dodekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium Potassium Sulfate Dodecahydrate
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall >98%
Formel vikt 499.4
Kvalitet ACS-reagens