Läs mer
Kromkaliumsulfat, dodekahydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11478272 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478272 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11478272 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219403105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 SEK
    303.80 SEK / 5g
    Save 15.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kromkaliumsulfat är kaliumdubbelsulfatet av krom.
Kromalun används vid garvning av läder. Det användes också i gelatinemulsioner i fotografisk film som härdare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 89°C (lit.)
CAS 7788-99-0
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98.0-102.0%
Molekylformel CrH24KO20S2
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
IUPAC-namn kalium;krom(3+);disulfat;dodekahydrat
Molekylvikt (g/mol) 499.386
PubChem CID 24596
Formel vikt 499.4g/mol
Kvalitet ACS
Densitet 1.89 g/cm3 (at 20°C)