Läs mer
Kromselenid, svart pulver, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392208
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392208 25 g 25g
11382208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013119.14
Request Bulk or Custom Format
Den används i halvledare, kemisk ångdeposition (CVD) och fysikalisk ångdeposition (PVD) display och optiska applikationer. Den används för beläggning av solenergi eller bränsleceller och flip-chip-applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12053-13-3
Molekylformel CrSe
Molekylvikt (g/mol) 130.967
MDL-nummer MFCD00049885
InChI-nyckel UVZCKRKEVWSRGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium selenide, chromium ii selenide
PubChem CID 82886
IUPAC-namn selanylidenekrom
LEDER [Cr]=[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium selenide
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 130.96
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.