Läs mer
Chromium silicide, 99+% (metals basis)
Produktkod. 11336528
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336528 50 g 50g
11326528 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012151.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12018-09-6 | CrSi2 | 108.166 g/mol
Kromsilicid används vid tillverkning av keramiska material. Det kan också producera en oxidationsbeständig yta vid lågtrycksplasmasprutning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12018-09-6
Molekylformel CrSi2
Molekylvikt (g/mol) 108.166
MDL-nummer MFCD00168070
InChI-nyckel CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3
PubChem CID 45051936
IUPAC-namn bis($l^{3}-silanylidyn)krom
LEDER [Si]#[Cr]#[Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium silicide
Smältpunkt 1490°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall >95%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 108.17
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Gray powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.