Läs mer
Chromium silicide, 99+% (metals basis)
Produktkod. p-4407382
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11336528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012151.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12018-09-6 | CrSi2 | 108.166 g/mol
Kromsilicid används vid tillverkning av keramiska material. Det kan också producera en oxidationsbeständig yta vid lågtrycksplasmasprutning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12018-09-6
Molekylformel CrSi2
Molekylvikt (g/mol) 108.166
MDL-nummer MFCD00168070
InChI-nyckel CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3
PubChem CID 45051936
IUPAC-namn bis($l^{3}-silanylidyn)krom
LEDER [Si]#[Cr]#[Si]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium silicide
Smältpunkt 1490°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall >95%
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 108.17
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Gray powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.