Läs mer
Chromium silicon monoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11323827
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11323827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035667.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37264-20-3
Molekylformel CrOSi
Molekylvikt (g/mol) 96.08
MDL-nummer MFCD02091702
InChI-nyckel ASAMIKIYIFIKFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
PubChem CID 57464841
IUPAC-namn chromium;oxoniumylidynesilanide
LEDER [O+]#[Si-].[Cr]
Spécification
Kemiskt namn eller material Chromium silicon monoxide
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Procent renhet 99.9%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis