Läs mer
Kromförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia. x 6,35 mm (0,250 tum) tjock, 99,95% (metallbas), Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium sputtering target |
| Namnnotering | 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock |
| CAS | 7440-47-3 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Molekylformel | Cr |
| MDL-nummer | MFCD00010944 |
| Synonym | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Visa mer |