Läs mer
Kromförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15474785
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474785 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15474785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040842.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Kromförstoftningsmål används vanligtvis för tunnfilmsavsättning, etsning och analytiska tekniker. Och den används också som magnetronförstoftningskälla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-47-3
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Cr
MDL-nummer MFCD00010944
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cr]
IUPAC-namn krom
Molekylvikt (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.