Läs mer
Krom Standard För ICP , 10 000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10086563 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10086563 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
10000482 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10086563 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLCR23Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    1157.70 SEK / 125ml
    Save 172.30 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cr10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7789-09-5 , 7732-18-5 , 7789-09-5
Molekylformel Cr2H8N2O7
Molekylvikt (g/mol) 252.06
InChI-nyckel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 24600
IUPAC-namn diazanium;oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxidioxokrom
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 39 element på ppb-nivå.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris 5 % HNO3
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCR2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLCR2-3Y, -3X2-5% HCl    1000μg/mL    PLCR1-2X    10,000    PLCR1-3XH2O    1000μg/mL    PLCR9-2X    10,000    PLCR9-3X
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10,000
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chromium(III) nitrate nonahydrate, nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning