Läs mer
Krom Standard För ICP 1000 μg/ml i 2% HCl; SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10385832 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10385832 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10385832 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLCR12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 SEK
    1711.36 SEK / 500ml
    Save 258.64 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cr1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7789-09-5, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 39 element på ppb-nivå.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Cr2H8N2O7
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn diazanium;oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxidioxokrom
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 252.06
PubChem CID 24600
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning