Läs mer
Chromium Standard for Atomic Absorption (AAS) 1000μ g/ml (1000 ppm) i 0,5 M salpetersyra ( HNO3 ), Reagecon
Shop All Reagecon Products
Description
- Atomic Absorption Reference Standard, Atomic Absorption Reference Material
- ISO/IEC 17025 för testning av ICP/ICP-MS-standarder med ICP-MS (INAB Ref: 264T)
- ISO/IEC 17025 för kalibrering av laboratorievågar (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för temperaturkalibrering inom området− 196 till+ 1200 °C (INAB Ref: 265C)
- ISO/IEC 17025 för densitetsmätning (INAB Ref: 264T) med Oscillerande U-rör och Bingham Pycnometric
- ISO/IEC 17025 för vissa komplexometriska titreringar (INAB Ref: 264T)
- GHS/OSHA-kompatibel, REACH etc.
- Denna produkt tillverkas i ett mycket kontrollerat renrum (ISO 7) miljö, med ultrarent vatten (speciellt behandlat för produktion av masspektroskopistandarder), högkvalitativa syror och förrengjorda flaskor.
- Titrimetrin och spektroskopin kontrolleras och kalibreras med separata certifierade referensmaterial (’CRM), så produkten kommer med två spårbarhetsskikt inklusive NIST Standarder där tillgängliga.
- Alla mätosäkerheter för denna produkt beräknas enligt Eurachem/CITAC-riktlinjer och rapporteras som utökade osäkerheter vid 95 % konfidensnivå.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Matris: 0,5 M salpetersyra (HNO3) |
| Förpackning | HDPE Trippelurlakad |
| Analyt- eller komponentnamn | Chromium |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1000 μg/ml (1000 ppm) |
| Element | Krom |
| Kvantitet | 500 ml |