Läs mer
Chromium Trioxide, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31749323
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
White Poly Wide Mouth Bottle
Produktkod. Kvantitet Förpackning
31749323 500 g White Poly Wide Mouth Bottle
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31749323 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCC0550500B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium Trioxide
CAS 1333-82-0
Färg Purple to Red
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CrO3
MDL-nummer MFCD00010952
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Cr](=O)=O
IUPAC-namn trioxochromium
Molekylvikt (g/mol) 99.99
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
Procent renhet ≥ 98%
Kvalitet ACS
Förpackning White Poly Wide Mouth Bottle