Läs mer
Chromium Trioxide, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15557914 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15557914 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15557914 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 163801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-namn trioxochromium
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium Trioxide
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Formel vikt 99.99
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Densitet 1L = 2.70kg