Läs mer
Chromium(VI) Oxide, ≥98.0%, ACS Reagent, Solstice
Produktkod. 15672330 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672330 500 g Glass Bottle 500g
15662330 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15672330 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 236470500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-namn trioxochromium
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(Vi) Oxide
Smältpunkt 196°C
Färg Violet
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1463
Formel vikt 99.99g/mol
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Glass Bottle
Utseende Powder
Densitet 2.7g/cm3