Läs mer
Krom(VI)oxid, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11390939
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390939 100 g 100g
11310949 25 g 25g
11300949 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11390939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010691.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99,99 g/mol
Krom(VI)oxid används i stor utsträckning vid kromelektroplätering och som skyddande beläggningar för korrosions-/oxidationsbeständighet hos metaller. Det används också i CD- och DVD-skivor. Det är användbart som oxidationsmedel vid Jones-oxidation i ättiksyra eller aceton. Det används vid oxidation av primära alkoholer till karboxylsyror och sekundära alkoholer till ketoner. Med fosforsyra används den som strippningsmedel för anodbeläggningar av alla slag och vid framställning av syntetiska rubiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-namn trioxokrom
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 250 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Chromium(VI) oxide
Smältpunkt 196 °C
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1463
Merck Index 14,2235
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten. Löslig i svavelsyra, salpetersyra, ättiksyra och aceton.
Formel vikt 99.99
Procent renhet 99.9%
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.7 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.