Läs mer
Krom(VI)oxid, 99 %
Beskrivning
Det används i stor utsträckning vid kromplätering och som skyddande beläggningar för korrosions-/oxidationsbeständighet hos metaller. Det används också i CD- och DVD-skivor. Det är användbart som oxidationsmedel vid Jones-oxidation i ättiksyra eller aceton. Det används vid oxidation av primära alkoholer till karboxylsyror och sekundära alkoholer till ketoner. Med fosforsyra används den som strippningsmedel för anodbeläggningar av alla slag och vid framställning av syntetiska rubiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 250 °C (dekomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Chromium(VI) oxide |
| Smältpunkt | 196 °C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten. Löslig i svavelsyra, salpetersyra, ättiksyra och aceton. |
| Formel vikt | 99.99 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Mörkröda kristaller |
| Show More |
Safety and Handling
- Chromium(VI) oxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- MIXTURE LIST-Contain: Chromium trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.