Läs mer
Chromium(VI) oxide, 99%
Beskrivning
Det används i stor utsträckning vid kromplätering och som skyddande beläggningar för korrosions-/oxidationsbeständighet hos metaller. Det används också i CD- och DVD-skivor. Det är användbart som oxidationsmedel vid Jones-oxidation i ättiksyra eller aceton. Det används vid oxidation av primära alkoholer till karboxylsyror och sekundära alkoholer till ketoner. Med fosforsyra används den som strippningsmedel för anodbeläggningar av alla slag och vid framställning av syntetiska rubiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 250°C (decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Chromium(VI) oxide |
| Smältpunkt | 196°C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Löslighetsinformation | Very soluble in water. Soluble in sulfuric,nitric acid,acetic acid,and acetone. |
| Formel vikt | 99.99 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Utseende | Dark red crystals |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.