Läs mer
Krom(VI)oxid, ACS, 98+%
Produktkod. 11347928
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347928 100 g 100g
11337928 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11347928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036468.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99,99 g/mol
Kromplätering, kopparstrippning, aluminiumanodisering, korrosionsinhibitor, fotografi, keramiska glasyrer, färgat glas, oxidationsmedel i organisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Kromplätering, kopparstrippning, aluminiumanodisering, korrosionsinhibitor, fotografi, keramiska glasyrer, färgat glas, oxidationsmedel i organisk kemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-namn trioxokrom
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 250 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Chromium oxide
Smältpunkt 196 °C
Namnnotering För analys ACS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall >98 + %
UN-nummer UN1463
Merck Index 14,2235
Löslighetsinformation Löslig i vatten, H2SO4 och alkohol; Löslig också i eter och salpetersyra.
Formel vikt 99.99
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.7 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.